Learn More
Brady™ Label Maker Kartuschen: Nylongewebe, rund
Label Maker Kartuschen: Die Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
Marke:  Brady™ 143340
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12784039
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Label Maker Kartuschen:Die runden Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
  • Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
  • Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Nylongewebe
0,165 mm
0,95 cm
Unsteril
Mattes Weiß
80 lb./in.
-40°C bis +90°C
Markierung von Drähten und allgemeine Markierungsanwendungen
BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker
0,0065 in.
0,375 in.
Permanent
Etiketten für BMP51/53 Etikettendrucker
Rund
-40°F bis 194&Grad;F
UL, CSA, DIN VDE 0472 Teil 815, ASTM D
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Label Maker Kartuschen: Nylongewebe, rund > Nylon-Stoff; Durchmesser: 0.95 cm; schwarz auf orange