Learn More
Brady™ Label Maker Kartuschen: Nylongewebe, rund
Label Maker Kartuschen: Die Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
Marke: Brady™ 143345
Beschreibung
Label Maker Kartuschen:Die runden Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
- Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
- Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
Schwarz | |
Nylongewebe | |
0,165 mm | |
1,27 cm | |
Permanent | |
Etiketten für BMP51/53 Etikettendrucker | |
Rund | |
-40°F bis 194&Grad;F | |
UL, CSA, DIN VDE 0472 Teil 815, ASTM D | |
Je 1 |
BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker | |
0,0065 in. | |
0,5 in. | |
0,5 in. Durchmesser | |
Unsteril | |
Mattes Weiß | |
80 lb./in. | |
-40°C bis +90°C | |
Markierung von Drähten und allgemeine Markierungsanwendungen |