Learn More
Brady™ Druckerbänder der Serie 4300 für Thermotransferdrucker – für IP ™ Drucker geeignet
IP-fähige Farbbänder verfügen über einen Smart Cell RFID-Tag, mit dem Farbbänder mit dem Brady IP industriellen Etikettendrucker kommunizieren können
193.00 CHF - 310.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/95/EC |
Beschreibung | Druckerband für Thermotransferdrucker der 4300 Serie, schwarz – Für Brady IP-Drucker geeignet |
Farbe | Schwarz |
Format | Für IP™ geeignet |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10266223
|
Brady™
066027 |
3,27 in. |
201.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11553005
|
Brady™
066028 |
2,3 in. |
193.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11816281
|
Brady™
065886 |
4,3 in. |
310.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hohe Umweltbeständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien
- Zuverlässige, scharfe Druckqualität für ausgezeichnete Lesbarkeit des Barcodes
- Wachs/Harz-Rezeptur
- Kompatibel mit IP300- und IP600-Druckern
- Core-I.D.: 25.4 mm (1 in.), Tintenseite nach außen
- Inklusive Spindel
- Farbe: Schwarz
Compliance
RoHS-Kompatibilität: Passt zu 2002/95/EC
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Druckerband für Thermotransferdrucker der 4300 Serie, schwarz – Für Brady IP-Drucker geeignet | |
Für IP™ geeignet | |
Ink-Side Out | |
Unsteril | |
Je 1 | |
299.92 m | |
2.54 cm |
RoHS 2002/95/EC | |
Schwarz | |
Wachs, Kunstharz | |
Farbband für Thermotransferdrucker | |
Spindel | |
984 ft. (2,01 m) | |
1 in. |