Learn More
Brady™ Kassetten mit Vinyletiketten für Innen- und Außeneinsatz
Haftet auf unregelmäßigen, rauen und gekrümmten Oberflächen
Marke:  Brady™ 139745
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30041435
  • 34.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Haftet auf unregelmäßigen, rauen und gekrümmten Oberflächen
  • For use with BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™, LabPal™ Printers (M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL).
  • Made of 8-10 year indoor/outdoor material.
  • Matte finish with permanent adhesive.
  • Stands up to grease, oil and most industrial chemicals.
  • Available in various sizes and colors.
Applications:
General identification, laboratory identification, panel identification, panel labels, plant labels, safety labels, Lean/5S and visual workplace labels, pipe marking, tool labeling, equipment labeling and outdoor labeling.
†Nur mit dem BMP™21-PLUS Drucker kompatibel.
Compliance
RoHS-konform, WEEE, EU REACH SVHC
Spezifikation
Spezifikation
Label Cartridge
Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
Thermal Transfer
0.25 in.
6.35 mm
0.102 mm
Permanent Acrylic
Continuous
-40°C to +82°C
1
Black on Yellow
Vinyl
21 ft.
6.4 m
0.004 in.
21 x 0.25 in. (6.4 m x 6.35 mm)
Gloss
-40°F to +179.6°F
Component and equipment labelling;Electrical labelling;Facility identification;Floor marking;Lean and 5S labelling;Pipe and valve marking;Warehouse marking
M21-250-595-YL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Kassetten mit Vinyletiketten für Innen- und Außeneinsatz > Label Cartridges; Color: Black on Yellow; Dimensions (L x W): 21 x 0.25 in. (6.4 m x 6.35 mm)