Learn More
Brady™ Kassetten mit Vinyletiketten für Innen- und Außeneinsatz
Haftet auf unregelmäßigen, rauen und gekrümmten Oberflächen
Marke: Brady™ 142803
Beschreibung
Haftet auf unregelmäßigen, rauen und gekrümmten Oberflächen
- Für die Verwendung mit BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPAL™ und LABPAL™ Druckern
- Hergestellt aus Material mit einer Haltbarkeit von 8 bis 10 Jahren im Innen- und Außenbereich
- Matte Oberfläche mit Permanentkleber
- Beständig gegen Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben
Anwendungen:
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Plattenkennzeichnung, Plattenetiketten, Pflanzenetiketten, Sicherheitsetiketten, Lean/5S und sichtbare Arbeitsplatzetiketten, Rohrkennzeichnung, Werkzeugkennzeichnung, Gerätekennzeichnung und Außenkennzeichnung.
†Nur mit dem BMP™21-PLUS Drucker kompatibel.
Compliance
RoHS-konform, WEEE, EU REACH SVHC
Spezifikation
Etiketten-Kassette | |
Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker | |
Thermotransfer | |
0.375 in. | |
9,53 mm | |
0,102 mm | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
-40°F to +179.6°F | |
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 | |
Je 1 |
Schwarz auf gelb | |
Vinyl | |
21 ft. | |
6,4 m | |
0,004 in. | |
21 x 0,375 in. (6,4 m x 9,53 mm) | |
Vinylband für BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL | |
Continuous | |
-40°C bis +82°C | |
Gefrierschrank | |
M21-375-595-YL |