Learn More
Brady™ Kassetten mit Vinyletiketten für Innen- und Außeneinsatz
Haftet auf unregelmäßigen, rauen und gekrümmten Oberflächen
Marke:  Brady™ 142807
57.99 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12802659
  • 80.95 CHF / 1 Stück
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Aktionscode 24132 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Haftet auf unregelmäßigen, rauen und gekrümmten Oberflächen
  • Für die Verwendung mit BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPAL™ und LABPAL™ Druckern
  • Hergestellt aus Material mit einer Haltbarkeit von 8 bis 10 Jahren im Innen- und Außenbereich
  • Matte Oberfläche mit Permanentkleber
  • Beständig gegen Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben
Anwendungen:
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Plattenkennzeichnung, Plattenetiketten, Pflanzenetiketten, Sicherheitsetiketten, Lean/5S und sichtbare Arbeitsplatzetiketten, Rohrkennzeichnung, Werkzeugkennzeichnung, Gerätekennzeichnung und Außenkennzeichnung.
†Nur mit dem BMP™21-PLUS Drucker kompatibel.
Compliance
RoHS-konform, WEEE, EU REACH SVHC
Spezifikation
Spezifikation
Etiketten-Kassette
Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker
Thermotransfer
0,5 in.
12,70 mm
0,102 mm
Dauerhaftes Acryl
Glanz
-40°F to +179.6°F
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Je 1
Schwarz auf Weiß
Vinyl
21 ft.
6,4 m
0,004 in.
21 x 0,5 in. (6,4 m x 12,7 mm)
Vinylband für BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL
Continuous
-40°C bis +82°C
Gefrierschrank
M21-500-595-WT
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Kassetten mit Vinyletiketten für Innen- und Außeneinsatz > Für BMP21 Serie, ID PAL, LabPal Drucker; Farbe: Schwarz auf weiß; Breite: 12.7 mm (0.5 in.)