Learn More
Brady™ Kassetten mit Vinyletiketten für Innen- und Außeneinsatz
Haftet auf unregelmäßigen, rauen und gekrümmten Oberflächen
Marke:  Brady™ 142808
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11743464
  • 45.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Haftet auf unregelmäßigen, rauen und gekrümmten Oberflächen
  • Für die Verwendung mit BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPAL™ und LABPAL™ Druckern
  • Hergestellt aus Material mit einer Haltbarkeit von 8 bis 10 Jahren im Innen- und Außenbereich
  • Matte Oberfläche mit Permanentkleber
  • Beständig gegen Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben
Anwendungen:
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Plattenkennzeichnung, Plattenetiketten, Pflanzenetiketten, Sicherheitsetiketten, Lean/5S und sichtbare Arbeitsplatzetiketten, Rohrkennzeichnung, Werkzeugkennzeichnung, Gerätekennzeichnung und Außenkennzeichnung.
†Nur mit dem BMP™21-PLUS Drucker kompatibel.
Compliance
RoHS-konform, WEEE, EU REACH SVHC
Spezifikation
Spezifikation
Etiketten-Kassette
Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker
Thermotransfer
0,75 in.
19,05 mm
0.102 mm
Permanent Acrylic
Continuous
-40°C bis +82°C
1
Weiß auf Grün
Vinyl
21 ft.
6,4 m
0,004 in.
21 x 0,75 in. (6,4 m x 19,05 mm)
Gloss
-40°F to +179.6°F
Component and equipment labelling;Electrical labelling;Facility identification;Floor marking;Lean and 5S labelling;Pipe and valve marking;Warehouse marking
M21-750-595-GN
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Kassetten mit Vinyletiketten für Innen- und Außeneinsatz > Für BMP21 Serie, ID PAL, LabPal Drucker; Farbe: Weiß auf grün; Breite: 19.05 mm (0.75 in.)