Learn More
Brady™ Hazwik™ Leckagen-Notfallsets
Kits für verschüttete Chemikalien
67.51 CHF
Spezifikation
Typ | Tragbares Kit zum Auffangen von Verschüttungen |
---|---|
Verpackungsmenge | 1 Kit |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10409894
|
Brady™
813858 |
5 gal. | 15,12 L | (10) 38,1 x 48,26 cm-Pads, (2) 7,62 cm x 1,22 m-Socken, Nitrilhandschuhe, Entsorgungsbeutel, Bedienungsanleitung | |||||
Beschreibung
SKH-CFB Tragbares Leckagen-Notfallset
- Wiederverwendbare durchsichtige Tasche mit Schultergurt
- (32) 38.1 x 48.26 cm (15 x19 in.) Tücher
- (5) 7.62 cm x 1.22 m (3 in. x 4 ft.) SOCs
- 43.18 x 48.26 cm (17 x 19 in.) Kissen
- Nitrilhandschuhe, Schutzbrille, zwei Entsorgungsbeutel und Bedienungsanleitung
- Versandgewicht: 11.34 kg (25 lbs.)
SKH-PP — Tragbares Leckagenset Economy
- Für kleine Mengen gefährlicher Stoffe
- (10) 38.1 × 48.26 cm (15 × 19 in.) Tücher
- (2) 7.62 cm × 1.22 m (3 in. × 4 ft.) SOCs
- Nitrilhandschuhe, Entsorgungsbeutel und Bedienungsanleitung
- Versandgewicht: 2.26 kg (5 lbs.)
Spezifikation
Tragbares Kit zum Auffangen von Verschüttungen | |
1 Kit |