Learn More
Brady™ Hazwik™ Leckagen-Notfallsets
Kits für verschüttete Chemikalien
Marke:  Brady™ 813858
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10409894
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
SKH-CFB Tragbares Leckagen-Notfallset
  • Wiederverwendbare durchsichtige Tasche mit Schultergurt
  • (32) 38.1 x 48.26 cm (15 x19 in.) Tücher
  • (5) 7.62 cm x 1.22 m (3 in. x 4 ft.) SOCs
  • 43.18 x 48.26 cm (17 x 19 in.) Kissen
  • Nitrilhandschuhe, Schutzbrille, zwei Entsorgungsbeutel und Bedienungsanleitung
  • Versandgewicht: 11.34 kg (25 lbs.)
SKH-PP — Tragbares Leckagenset Economy
  • Für kleine Mengen gefährlicher Stoffe
  • (10) 38.1 × 48.26 cm (15 × 19 in.) Tücher
  • (2) 7.62 cm × 1.22 m (3 in. × 4 ft.) SOCs
  • Nitrilhandschuhe, Entsorgungsbeutel und Bedienungsanleitung
  • Versandgewicht: 2.26 kg (5 lbs.)
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
15,12 L
Tragbares Economy-Kit für kleine Verschüttungen
1 Kit
20 in.
16 in.
4 in.
1,8 kg
5 gal.
Tragbares Kit zum Auffangen von Verschüttungen
(10) 38,1 x 48,26 cm-Pads, (2) 7,62 cm x 1,22 m-Socken, Nitrilhandschuhe, Entsorgungsbeutel, Bedienungsanleitung
50,8 x 40,64 x 10,16 cm (20 x 16 x 4 in.)
50,8 cm
40,64 cm
10,16 cm