Learn More
Brady™ GlobalMark™ Klebebänder aus Permanent-Vinyl
Gewährleisten die Haftung von Etiketten auf stark strukturierten Oberflächen
Marke: Brady™ 113114
Beschreibung
Klebt leicht auf schwierigen Objekten mit schwacher Oberflächenspannung wie PVC-Rohren, spritzgegossenen Gerätekoffern, ABS-Kunststoffen, pulverbeschichteten Oberflächen und Geräten aus recycelten Kunststoffen.
- B-595 Vinylfolie mit Permanentkleber
- 5 Jahre Haltbarkeit im Außenbereich
- In weiß und gelb erhältlich
Compliance
Entspricht der RoHS-Richtlinie
Spezifikation
RoHS | |
Gelb | |
GlobalMark™ Drucker | |
5 Jahre | |
-40 bis 180 °F | |
0,004 in. | |
4 in. | |
GLOBALMARK VINYL B595 YELLOW 100MM |
Acryl, Permanent | |
Vinyl | |
60 Gardner-Einheiten | |
1 Rolle | |
-40 bis +82 °C | |
100 ft. | |
30,48 m |