Learn More
Brady™ Sperrvorrichtungen für Auslassventile
Machen Sie das Verriegeln der Ventile sicher und einfach
49.25 CHF
Spezifikation
Produkttyp Sperrvorrichtung für Auslassventile
Farbe Rot
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Machen Sie das Verriegeln der Ventile sicher und einfach
Temperaturbereich (angloamerikanisch) −20 °F bis +80 °F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10090564
Unterlagen ansehen
Brady™
065563
6,5 bis 10 in. 16,5 bis 25,4 cm
49.25 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zwei Größen für Ventilgriffe von 1 bis 6 in. Durchmesser (2.54 bis 15.2 cm)
  • Haltbarer, nicht haftender Kunststoff widersteht Chemikalien, Hitze und Kälte
  • Klappbares Design aus Edelstahl sorgt für mehr Festigkeit und Sicherheit
  • Die Knockout-Funktion eignet sich für Schieber nach OS&Y-oder “mit aufsteigendem Schaft”
  • Akzeptiert alle Schlösser mit bis zu 0.35 in. (0.9 cm) Bügeldurchmesser und 0.75 in. (1.9 cm) oder größerem vertikalem Bügelabstand
Spezifikation
Spezifikation
Sperrvorrichtung für Auslassventile
Polypropylen
−20 °F bis +80 °F
Rot
Machen Sie das Verriegeln der Ventile sicher und einfach
0° bis 175 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Sperrvorrichtungen für Auslassventile