Learn More
Brady™ Etiketten THT-152-492-3 (3000 Stck.)
Verwenden Sie diese Etiketten mit niedrigem Profil auf gefrorenen Oberflächen oder auf Oberflächen mit Raumtemperatur, die anschließend in flüssigem Stickstoff (-196 °C) gelagert werden. Freezerbondz™ Etiketten für Thermotransferdrucker sind opak genug, um gesetzlich geschützte Patientendaten für die Einhaltung der HIPAA-Anforderungen abzudecken.
Marke:  Brady™ 805911
Artikelnummer. 12899928
  • 380.00 CHF / 1 Rollen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Erkennen von mattierten, gefrorenen oder Fläschchen mit Raumtemperatur (mit Überlappung). Die verbesserte B-492Version FreezerBondz bietet eine verbesserte Leistung und damit verbundene Änderungen an der Etikettengröße. Hervorragende Lösungsmittelbeständigkeit beim Drucken mit 6400 Farbband der R-Serie.
Spezifikation
Spezifikation
FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker
Weiß
Für IP™ geeignet
Tiefkühlgerät, flüssiger Stickstoff, Heißwasserbad (100 °C)
2
Rechteck
0.081 mm
25,40 mm
THT-152-492-3
Dauerhaftes Acryl
Matt
Polyester
27.94 mm
3000/Packung
-196 bis +130 °C
12.07 mm
9.53 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Etiketten THT-152-492-3 (3000 Stck.) > B x H: 25.4 x 9.5 mm (1 x 0.375 Zoll); 3000/Rolle