Learn More
Brady™ Freezerbondz Polyesteretiketten
Drucketiketten für Thermotransferdrucker
Marke:  Brady™ 011259
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10580243
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Drucketiketten für Thermotransferdrucker
Freezerbondz Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, einschließlich Glas und in flüssigem Stickstoff aufbewahrtes Polypropylen. Sie besitzen eine gute Beständigkeit gegen Farbflecken und Lösungsmittel und eine gute Leistungsfähigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen.
  • Sie funktionieren gut in häufig verwendeten Laborumgebungen, wie flüssiger Stickstoff und Autoklav-Anwendungen
  • Für Röhrchen-/Fläschchenanwendungen müssen diese Etiketten mit sich selbst mindestens 1/8 in überlappen
  • Farbe: Weiß mit matter Oberfläche
  • Material: Polyester
Druckerkompatibel:
  • Freezerbondz (11-877-244 bis -248): BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Freezerbondz (11-877-249 bis-251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker
Autoklav, Gefriergerät, Heißwasserbäder (100 °C), flüssiger Stickstoff
Spezifikation
Spezifikation
RoHS 2002/95/EC
Acryl, Permanent
Matt
Polyester
Universalidentifikation, Laborinterne Identifikation
1
Rechteck
-196 bis +130 °C
19,05 mm
1,62 in.
0,6 in.
TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen
Weiß
Etikett
Beschriftung für kalte Oberflächen
BMP™61-Etikettiersystem, BMP™71-Etikettendrucker, BradyPrinter™ M611, TLS 2200™ Thermisches Etikettiersystem, TLS-PC LINK™ Thermisches Etikettiersystem
250/Packung
-320-266 °F
0,053 mm
41,28 x 15 mm
41,28 mm
1.5 cm