Learn More
Brady™ Freezerbondz Polyesteretiketten
Drucketiketten für Thermotransferdrucker
Marke: Brady™ 011258
Beschreibung
Drucketiketten für Thermotransferdrucker
Freezerbondz Etiketten können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, einschließlich Glas und in flüssigem Stickstoff aufbewahrtes Polypropylen. Sie besitzen eine gute Beständigkeit gegen Farbflecken und Lösungsmittel und eine gute Leistungsfähigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen.
- Sie funktionieren gut in häufig verwendeten Laborumgebungen, wie flüssiger Stickstoff und Autoklav-Anwendungen
- Für Röhrchen-/Fläschchenanwendungen müssen diese Etiketten mit sich selbst mindestens 1/8 in überlappen
- Farbe: Weiß mit matter Oberfläche
- Material: Polyester
- Freezerbondz (11-877-244 bis -248): BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
- Freezerbondz (11-877-249 bis-251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker
Autoklav, Gefriergerät, Heißwasserbäder (100 °C), flüssiger Stickstoff
Spezifikation
RoHS 2002/95/EC | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester | |
Beschriftung für kalte Oberflächen | |
BMP™61-Etikettiersystem, BMP™71-Etikettendrucker, BradyPrinter™ M611, TLS 2200™ Thermisches Etikettiersystem, TLS-PC LINK™ Thermisches Etikettiersystem | |
-196°C | |
500 Label(s) / Roll | |
Rechteck | |
0.375 in H x 1.25 in W | |
-320-266 °F | |
0.0026 in | |
15,88 mm | |
1,25 in. | |
0,37 in. | |
PTL-112-490 |
TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen | |
Weiß | |
Etikett | |
Thermal Transfer | |
Universalidentifikation, Laborinterne Identifikation | |
1 | |
PTL-112-490 | |
500/Packung | |
31,75 x 9,5 mm | |
9.53 mm H x 31.75 mm W | |
-196 bis +130 °C | |
0,053 mm | |
31,75 x 9,5 mm | |
31,75 mm | |
9,5 mm |