Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Kartuschen für Beschriftungsgerät: FreezerBondz Polyester
Ideale Identifikationslösungen für die Industriezweige Biotechnologie, Landwirtschaft, Umwelt- und forensische Forschung
79.95 CHF - 206.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker |
---|---|
Material | Polyester |
Dicke (angloamerikanisch) | 0,0021 in. |
Klebstofftyp | Permanent |
Ausführung | Weiße Folie mit mattweißer Beschichtung, im Thermotransferverfahren bedruckbar |
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12622976
|
Brady™
143310 |
0,6 in. | 1,8 in. | N/A | ||||||
12632976
|
Brady™
143311 |
1 in. | 1,75 in. | N/A | ||||||
12794019
|
Brady™
143309 |
0,5 in. | 1,65 in. | N/A | ||||||
12734029
|
Brady™
143313 |
1,5 in. | 2,2 in. | N/A | ||||||
12642976
|
Brady™
143312 |
0,37 in. | 1,25 in. |
206.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12744029
|
Brady™
143314 |
1,5 in. | 3,75 in. | N/A | ||||||
Beschreibung
Ideale Identifikationslösungen für die Industriezweige Biotechnologie, Landwirtschaft, Umwelt- und forensische Forschung
- Kompatibel mit vorhandenen Röhrchen-, Objektträger- und Well-Plattengrößen
- Bewältigt Gewebeverarbeitungsprotokolle und andere extreme Bedingungen
- Menschenlesbar, aber auch einfaches Barcodieren und Scannen ist möglich.
- Farbe: Schwarz auf Weiß
- Materialtyp: Polyester
- Materialbeschreibung: FreezerBondz™ Polyester
- Druckerkompatibilität: BMP51, BMP53
Spezifikation
BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker | |
0,0021 in. | |
Weiße Folie mit mattweißer Beschichtung, im Thermotransferverfahren bedruckbar | |
Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern |
Polyester | |
Permanent | |
ASTM D | |
Je 1 |