Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettenkassetten: Selbstlaminierendes Vinyl
Selbstlaminierende Vinyl-Thermotransferetiketten
45.60 CHF - 57.75 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UL |
Beschreibung | Selbstlaminierendes Vinylband für M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
Farbe | Weiß, Durchscheinend, Schwarz |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11543894
|
Brady™
110928 |
1 in. |
55.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11563894
|
Brady™
110930 |
1,5 in. |
57.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11533894
|
Brady™
110927 |
0,75 in. |
45.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Haftet gut an glatten und strukturierten Oberflächen
- Ermöglicht das Beschriften von Kabeln und Drähten mit einer einfachen Wickelfunktion
- Bietet ausgezeichneten wischfesten Text
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Selbstlaminierendes Vinylband für M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB | |
Weiß, Durchscheinend, Schwarz | |
Patrone( Etikett) | |
Etiketten-Kassette | |
M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL | |
-70 °C | |
Rechteck | |
-70 bis +70 °C | |
14 ft. (2,01 m) | |
14 ft. |
UL | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Matt | |
Vinyl | |
Unsteril | |
M210 Etikettendrucker, M210-LAB Etikettendrucker, M211 Etikettendrucker, BMP™21 LAB Etikettendrucker, BMP™21-PLUS Etikettendrucker | |
1 Rolle | |
-94 °F bis +158 °F | |
0.102 mm | |
4.30 m | |
4.2 m |