Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettenkassetten: Selbstlaminierendes Vinyl
Selbstlaminierende Vinyl-Thermotransferetiketten
Marke: Brady™ 110927
42.23 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Haftet gut an glatten und strukturierten Oberflächen
- Ermöglicht das Beschriften von Kabeln und Drähten mit einer einfachen Wickelfunktion
- Bietet ausgezeichneten wischfesten Text
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Selbstlaminierendes Vinylband für M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB | |
Weiß, Schwarz, Durchscheinend | |
Patrone( Etikett) | |
Etiketten-Kassette | |
M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL | |
-70 °C | |
Rechteck | |
-70 bis +70 °C | |
20 bis 12 AWG | |
4.30 m | |
19,05 mm | |
19.05 mm | |
4.2 m |
UL | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Matt | |
Vinyl | |
Unsteril | |
M210 Etikettendrucker, M210-LAB Etikettendrucker, M211 Etikettendrucker, BMP™21 LAB Etikettendrucker, BMP™21-PLUS Etikettendrucker | |
1 Rolle | |
-94 °F bis +158 °F | |
0.102 mm | |
14 ft. (2,01 m) | |
0,75 in. | |
9.53 mm | |
14 ft. |