Learn More
Brady™ BBP™ vorbedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder – WARNING
BBP™ WARNUNG Vorgeschnittene, vorbedruckte Blanko-Signalschilder aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
316.00 CHF - 474.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker |
Material | Vinyl |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11727254
|
Brady™
142186 |
4 x 6 in. | 175/Packung |
474.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11727324
|
Brady™
142187 |
57 x 75 mm | 300/Packung |
316.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Durch vorgedruckte Kopfzeilen erhalten Sie mit einem einzigen schwarzen Druckdurchgang mehrfarbige Schilder
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
- Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
Spezifikation
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz | |
-40 °F | |
-40 °C bis 82 °C | |
Deutsch | |
Band für den Innen- und Außenbereich |
Glanz | |
Vinyl | |
Vorgedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder für BBP3x Drucker | |
180 °F | |
0.004 Zoll | |
-40 °F bis 180 °F | |
Warnhinweis | |
Schwarz auf orange |