Learn More
Brady™ BBP™ vorbedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder – WARNING
BBP™ WARNUNG Vorgeschnittene, vorbedruckte Blanko-Signalschilder aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
Marke:  Brady™ 142187
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11727324
  • 316.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durch vorgedruckte Kopfzeilen erhalten Sie mit einem einzigen schwarzen Druckdurchgang mehrfarbige Schilder
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
  • Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
Spezifikation
Spezifikation
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Glanz
Vinyl
Dauerhaftes Acryl
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz
75 mm
-40 °F
3 in.
-40 °C bis 82 °C
Deutsch
Warnhinweis
Schwarz auf orange
B30-241-595-ANSIWA
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
300/Packung
Vorgedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder für BBP3x Drucker
2,25 in.
180 °F
0.004 Zoll
76.2 mm
-40 °F bis 180 °F
57 x 75 mm
Band für den Innen- und Außenbereich