Learn More
Brady™ BBP™ Retroreflektierendes Klebeband
Das hochreflektierende Klebeband strahlt bei Lichteinfall hell zurück
220.00 CHF - 491.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl, Druckempfindlich
Format Klebeband
Material Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Markierung im Außenbereich – Kabelmasten und Sockel, Ausrüstung am Arbeitsort und auf Dächern
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Farbe Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11746455
Unterlagen ansehen
Brady™
117997
Silber 4 in.
491.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11716455
Unterlagen ansehen
Brady™
117994
Orange 4 in.
491.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11736455
Unterlagen ansehen
Brady™
117996
Orange 1,125 in.
220.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11726455
Unterlagen ansehen
Brady™
117995
Orange 2,25 in.
326.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11766455
Unterlagen ansehen
Brady™
117999
Silber 1,125 in.
220.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11756455
Unterlagen ansehen
Brady™
117998
Silber 2,25 in.
326.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11776455
Unterlagen ansehen
Brady™
118000
Gelb 4 in.
491.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11786455
Unterlagen ansehen
Brady™
118001
Gelb 2,25 in.
326.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11796455
Unterlagen ansehen
Brady™
118002
Gelb 1,12 in.
220.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für die Markierung im Außenbereich – Kabelmasten und Sockel, Ausrüstung am Arbeitsort und auf Dächern
  • Empfohlen für Schwachlicht- oder Schlechtwetterbedingungen
  • In mehreren Farben erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Acryl, Druckempfindlich
Polyester
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
4 bis 6 Jahre
-40 bis 158 °F
0,0055 in.
15.24 m
Klebeband
Für die Markierung im Außenbereich – Kabelmasten und Sockel, Ausrüstung am Arbeitsort und auf Dächern
100 Gardner-Einheiten
1 Rolle
-40 bis +70 °C
15,2 m (50 ft.)
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BBP™ Retroreflektierendes Klebeband