Learn More
Brady™ BBP™ vorbedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder – NOTICE
BBP™ HINWEIS vorbedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
316.00 CHF - 474.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Ausführung Glanz
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
Material Vinyl
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11737254
Unterlagen ansehen
Brady™
142188
101 x 152 mm 175/Packung
474.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11737324
Unterlagen ansehen
Brady™
142189
5,7 H x 7,6 cm B 300/Packung
316.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durch vorgedruckte Kopfzeilen erhalten Sie mit einem einzigen schwarzen Druckdurchgang mehrfarbige Schilder
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
  • Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
Spezifikation
Spezifikation
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
Dauerhaftes Acryl
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz
-40 °F
-40 °C bis 82 °C
Deutsch
Band für den Innen- und Außenbereich
Glanz
Vinyl
Vorgedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder für BBP3x Drucker
180 °F
0.004 Zoll
-40 °F bis 180 °F
HINWEIS
Blau auf weiß