Learn More
Brady™ BBP™ vorbedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder – NOTICE
BBP™ HINWEIS vorbedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
Marke: Brady™ 142189
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durch vorgedruckte Kopfzeilen erhalten Sie mit einem einzigen schwarzen Druckdurchgang mehrfarbige Schilder
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
- Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
Spezifikation
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 | |
Glanz | |
Vinyl | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz | |
75 mm | |
-40 °F | |
3 in. | |
-40 °C bis 82 °C | |
Deutsch | |
HINWEIS | |
Blau auf weiß |
B30-241-595-ANSINO | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
300/Packung | |
Vorgedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder für BBP3x Drucker | |
2,25 in. | |
180 °F | |
0.004 Zoll | |
76.2 mm | |
-40 °F bis 180 °F | |
5,7 H x 7,6 cm B | |
Band für den Innen- und Außenbereich |