Learn More
Brady™ BBP™ vorbedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder – DANGER
BBP™ GEFAHR Gelbe vorbedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
308.00 CHF - 474.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker |
Material | Vinyl |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11737174
|
Brady™
142182 |
101 x 152 mm | Rot auf weiß | 175/Packung |
474.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11707324
|
Brady™
142183 |
57 x 75 mm | Rot auf weiß | 300/Packung |
316.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11747324
|
Brady™
142191 |
5,7 H x 7,6 cm B | Schwarz | 300/Packung | N/A | ||||
11747254
|
Brady™
142190 |
4 x 6 in. | Schwarz | 175/Packung |
474.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Durch vorgedruckte Kopfzeilen erhalten Sie mit einem einzigen schwarzen Druckdurchgang mehrfarbige Schilder
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
- Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
Spezifikation
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 | |
Vinyl | |
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz | |
-40 °F | |
-40 °C bis 82 °C | |
GEFAHR (leeres Etikett) |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
Dauerhaftes Acryl | |
180 °F | |
0.004 Zoll | |
-40 °F bis 180 °F | |
Band für den Innen- und Außenbereich |