Learn More
Brady™ BBP™ vorbedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder – DANGER
BBP™ GEFAHR Gelbe vorbedruckte, vorgeschnittene Blanko-Signalschilder aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
Marke:  Brady™ 142191
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11747324
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Durch vorgedruckte Kopfzeilen erhalten Sie mit einem einzigen schwarzen Druckdurchgang mehrfarbige Schilder
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
  • Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
Spezifikation
Spezifikation
ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Vinyl
Dauerhaftes Acryl
2,25 in.
-40 °F
3 in.
-40 °C bis 82 °C
5,7 H x 7,6 cm B
Band für den Innen- und Außenbereich
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
300/Packung
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz
180 °F
0.004 Zoll
76.2 mm
-40 °F bis 180 °F
GEFAHR (leeres Etikett)
Schwarz