Learn More
Brady™ Allzweck-Kabelschloss mit 2.4 m (8 ft.) ummanteltem Metallkabel
Das Allzweck-Kabelschloss mit 2.4 m (8 ft.)-Kabel mit Metallummantelung wird verwendet, um Geräte von der Stromversorgung zu isolieren.
Marke:  Brady™ 050943
Artikelnummer. 11770164
  • 109.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Alle Kabelverriegelungsgehäuse sind aus robustem, schlagzäh modifiziertem, glasfaserverstärktem Nylon gefertigt und bieten hervorragende chemische, korrosions- und temperaturbeständige Eigenschaften
  • Das Gerät wird komplett mit einem metallummantelten Kabelverriegelungszubehör geliefert
  • Die Ausstattung Ihrer Mitarbeiter mit den richtigen Verriegelungswerkzeugen und Warnvorrichtungen kann Leben retten, Ausfallzeiten der Mitarbeiter verringern und die Versicherungskosten senken
  • Brady™ ist ein weltweit führender Anbieter von Verriegelungs- und Abschaltungslösungen sowie Serviceleistungen mit Branchenkompetenz und einer breiten Palette an langlebigen, anwenderfreundlichen Sperrvorrichtungen
Spezifikation
Spezifikation
Sperrvorrichtung mit zugfestem Kabel
Rot
OSHA 1910,147
Ummanteltes Metallkabel 2,4 m x 0,4 cm (8 ft. x 0,187 in.)
2,4 m
82.00 mm
050943
Glasfaserverstärktes Nylon
152.40 mm
8 in.
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Allzweck-Kabelschloss mit 2.4 m (8 ft.) ummanteltem Metallkabel > Kabelschloss; mit 2.4 m x 0.4 cm (8 Fuß x 0.187 Zoll) Kabel mit Metallummantelung