Learn More
SGE™ BPX5 Kapillarsäulen
Hochleistungssäulen mit besonders niedrigem Bluten
Marke:  SGE™ 054101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10386762
  • 725.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Beschreibung
Hochleistungssäulen mit besonders niedrigem Bluten
  • Nicht polar; erweiterter Temperaturbereich
  • Bestehend aus (5 %)-Phenyl (äquiv.) Polysilphenylen-Siloxan
  • Säulen mit einem Innendurchmesser von 0,25 mm eignen sich für die US-EPA-Methoden 604, 606, 610, 611, 625, 1625, 8040B, 8060, 8090, 8100, 8250 und 8270B.
Spezifikation
Spezifikation
0,25 mm
Phenolanalyse, Lösungsmittelanalyse, Phenole, Amine, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse
-40° C bis +360/370°°C
30 m
5 % Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan
0,25 μm
0,25 μm
Unpolar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ BPX5 Kapillarsäulen > Innendurchmesser: 0.25 mm; Länge: 30 m; Filmdicke: 0.25 μm