Learn More
SGE™ BP5 GC Kapillarsäule
Ausgezeichnete GC-Universalsäule
Marke: SGE™ 054183
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geringes Säulenbluten
- Unpolar
- Temperaturbereich: -60 °C bis +320/340 °C (-76 °F bis +608/644 °F)
Spezifikation
98 ft. | |
SGE™ BP5 | |
0,25 μm | |
0,25 μm | |
5 % Phenyl; 95 % Dimethylpolysiloxan |
0,25 mm | |
Kohlenwasserstoffanalyse, Pestizidanalyse, Herbizidanalyse, Drogentests, Kohlenwasserstoffanalyse | |
-60° C bis +320/340°°C | |
30 m | |
Unpolar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ BP5 GC Kapillarsäule > 0,25 mm Innendurchm.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur