Learn More
Heathrow Scientific Box Top Parafilm Dispensers
Simply place the dispenser on top of the Parafilm and pull the sealing film through.
29.49 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Parafilm Dispenser |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 12.3 x 17.2 x 9.9 cm |
Aufnahmevermögen | Parafilm |
Material | ABS |
Mounting | Freestanding |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17802809
|
Heathrow Scientific
120667 |
Blue |
29.49 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17812809
|
Heathrow Scientific
120668 |
Purple |
29.49 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
These versatile parafilm cutters are designed to fit both 2 in. and 4 in. rolls of parafilm for maximum flexibility. These innovative dispensers features an integrated safety razor that slides smoothly to create a clean cut every time, eliminating the need for scissors and ensuring your fingertips remain safe. They are made out of ABS plastic that is easy to clean, and come in a variety of different colors.
- Fits Multiple Sizes of Parafilm: Accommodates both 2 in. and 4 in. rolls, offering flexibility for various applications
- Integrated Safety Razor: Designed with an integrated safety razor that slides smoothly, creating a clean cut every time
- Durable and Easy to Clean: Made of ABS plastic, ensuring the cutter is easy to clean and maintain
- Reliable Consistency: Provides a consistent, clean cut every time
- Completely Safe: Cuts parafilm without providing any harm to your fingertips
- Two Safety Blades Included: Comes with two safety blades for long-lasting use
- Variety of Colors: Available in a range of colors to suit your preference
Spezifikation
Parafilm Dispenser | |
Parafilm | |
Freestanding | |
Top Loading |
12.3 x 17.2 x 9.9 cm | |
ABS | |
1 |