Learn More
Gibco™ Rinderpituitarextrakt (BPE)
Rinderpituitarextrakt (BPE)
Marke: Gibco™ 13028014
Beschreibung
Der Proteingehalt von jeder Charge Rinderhypophysenextrakt wird durch die Bradford-Methode ermittelt. Jedes Fläschchen BPE enthält mindesten 25 mg Protein.
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
Säugetierzellkultur | |
Rinderhypophysenextrakt | |
25 mg |
Säugetierzellen | |
Flüssig | |
6 bis 8 | |
Trockeneis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30