Learn More
Fisherbrand™ Baretthauben Artikelnummer.: 17851772
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Baretthauben
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17851772 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Weiß, 24 in.
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Größe:
24 in.
Artikelnummer. 17851772
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Comfortable, non-binding elastic band holds the cap securely on the head.
  • 10-12 g/m2 Spinnvlies Polypropylen (SBPP)
  • Strapazierfähig, leicht und atmungsaktiv 
  • Latexfrei
  • Handgefertigt, flach-runde Ausführung, zweifach elastisch
  • Farbe: weiß
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Frei von umweltschädlichen Stoffen
    • Ungiftig
Spezifikation
Produkttyp Haube
Größe 24 in.
Material Spinnvlies-Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Latexfrei Ja
Sterilität Unsteril
Durchmesser (angloamerikanisch) 24 in.
Enthält Nur Baretthaube
Bauweise 10 bis 12 g/m2 Spinnvlies-Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labor, Reinraum, Industrie
Widerstand MD = 35N, CD = 23N
Modell Rund
Name des Produkts
Fisherbrand™ Baretthauben >