Learn More
Mutexil™ Baretthauben
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
24 cm
48 cm
53 cm
Produkttyp:
Haube
Menge:
1000/Packung
500/Packung
500/Pckg.
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Rund
- Polypropylen
- Vlies
- Weiß
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Haube |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Single-use |
Ausführungsart | Rund |
Menge | 1000/Packung |
Durchmesser (metrisch) | 53 cm |
Dokumentation
Scientific Resources
Catalogs
MUT002 catalogue mutexil
DateigrößeVersion: 6.8 MB
Product Information
Datasheets
Mutexil 4522090
DateigrößeVersion: 146.5 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mutexil™ Baretthauben >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur