Learn More
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Round Holes
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Round Holes are constructed of Stainless Steel for durability and suitable for use with Cross Beater Mill SK 300.
216.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Round holes |
---|---|
Typ | Sieb |
Material | Stainless Steel |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Cross Beater Mill SK 300 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15899254
|
Retsch™
02.407.0106 |
3.00 mm |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15809264
|
Retsch™
02.407.0107 |
4.00 mm |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15819264
|
Retsch™
02.407.0108 |
5.00 mm |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15829264
|
Retsch™
02.407.0109 |
6.00 mm |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15839264
|
Retsch™
02.407.0110 |
8.00 mm |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15849264
|
Retsch™
02.407.0111 |
10.00 mm |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Stainless Steel
- Round holes
- For use with cross beater
Spezifikation
Round holes | |
Sieb | |
Stainless Steel | |
Cross Beater Mill SK 300 |