Learn More
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Round Holes
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Round Holes are constructed of Stainless Steel for durability and suitable for use with Cross Beater Mill SK 300.
Marke: Retsch™ 02.407.0106
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stainless Steel
- Round holes
- For use with cross beater
Spezifikation
Round holes | |
Sieb | |
Cross Beater Mill SK 300 |
3.00 mm | |
Stainless Steel |