Learn More
Thermo Scientific™ Flaschen-/Röhrchenroller
Verwenden Sie diesen eleganten, kompakten Flaschen-/Röhrchenroller, dier mehrere Röhrchen oder Flaschen in verschiedenen Größen in CO2- und/oder feuchter Umgebung rollen kann.
1258.75 CHF - 1618.05 CHF
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) | 6.5 kg |
---|---|
Drehzahlbereich | 1 bis 80 U/min |
Elektrische Anforderungen | 100/240 V, 50/60 Hz |
Spannung | 100/240 V |
Temperaturbereich (metrisch) | 4 bis 60 °C |
Produktcode | Marke | Drehzahlbereich | Temperaturbereich (metrisch) | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Drehzahlbereich | Temperaturbereich (metrisch) | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15248854
|
Thermo Scientific™
88881003 |
1 bis 80 U/min | 4 bis 60 °C | 100/240 V, 50/60 Hz | US-Stecker | N/A | N/A | N/A | |||||
15258854
|
Thermo Scientific™
88881004 |
1 bis 80 U/min | 4 bis 60 °C | 100/240 V, 50/60 Hz | Kabelsatz mit verschiedenen Steckern |
1618.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Dieses schlanke, kompakte Gerät ermöglicht das Rollen von Röhrchen und Flaschen unterschiedlicher Größe. Die digitale Geschwindigkeitsregelung kann auf Geschwindigkeiten von 1 bis 80 U/min eingestellt werden. Das Gerät kann problemlos in Umgebungen mit hohem CO2-Gehalt und/oder hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden. Mit Hilfe des als Sonderzubehör verfügbaren Stapelbausatzes können Sie den kostbaren Platz auf dem Labortisch bzw. im Inkubator maximal nutzen. Anhand der als Sonderzubehör angebotenen Fernbedienung können Sie die Geschwindigkeit der Proben im Inkubator störungsfrei einstellen. Die Fernbedienung verfügt zudem über eine Zeitschaltfunktion. Die beiliegenden O-Ringe sorgen für ein reibungsloses Rollen von Röhrchen.
- Anpassbare Geschwindigkeit für eine Vielzahl an Anwendungen
- Antikorrosiver, abriebbeständiger Aufbau ermöglicht die Verwendung in feuchten und CO2-haltigen Umgebungen
- Anpassbare Rollen für eine Vielzahl an Röhrchen-/Flaschengrößen
- Stapelkit ermöglicht das Stapeln von zwei Einheiten, wodurch wertvoller Platz auf dem Arbeitstisch gespart wird
- Optionale Fernbedienung vereinfacht die Bedienung der Einheit, während sie sich im Inkubator befindet und bietet eine zusätzliche Zeitschaltuhrfunktion
O-Ringe, um beim Gebrauch von Röhrchen ein gleichmäßiges Rollen zu gewährleisten
Garantie: 2 Jahre
Spezifikation
6.5 kg | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
4 bis 60 °C | |
Rollen | |
cCSAus, CE | |
50/60 Hz | |
≤ 4.72 in. | |
≤ 120 mm | |
2,8 in. | |
14,2 in. | |
14,9 in. | |
14.3 lb. | |
Flasche, Röhrchenroller | |
≤ 95% | |
Zwei Einheiten übereinander mit optional erhältlichem Stapelsatz | |
Feuchtigkeitsbeständig bis ≤ 95 % Luftfeuchtigkeit sowie CO2-beständig |
1 bis 80 U/min | |
100/240 V | |
10 W | |
14.3 lb. | |
39,2 bis 140 °F | |
1.1 Zoll | |
28 mm | |
14,2 x 2,8 in. (360 x 72 mm) | |
72 mm | |
360 mm | |
378 mm | |
6.5 kg | |
LED-Anzeige der Roller-Drehzahl | |
Standardmäßig 6 Rollen, bis zu 11 weitere können ergänzt werden | |
0 bis 999 min oder Dauerbetrieb | |
2 Jahre |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.