Learn More
Corning™ Bottle Top Dispensers (BTD) Outer Housing
Outer housing for BTD and dispensing reagents
39.78 CHF - 96.59 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensieren organischer und anorganischer Flüssigkeiten
Enthält Vier Adapter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16852090
Unterlagen ansehen
Corning™
6846
2,5 mL
39.78 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16862090
Unterlagen ansehen
Corning™
6847
5 mL
39.78 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16872090
Unterlagen ansehen
Corning™
6848
25 mL
72.74 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16882090
Unterlagen ansehen
Corning™
6849
50 mL
72.74 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16892090
Unterlagen ansehen
Corning™
6850
100 mL
96.59 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Specialized airpurging and closed circuit system ensures no loss of reagent during dispensing, as well as when the device is not in use
  • Comes with four adapters with different diameters for universal use with multiple bottle sizes
  • Telescopic suction tube can be adjusted smoothly to different bottle heights
  • Calibration tool allows easy in-lab calibration with built-in recalibration mechanism to ensure the highest reproducibility during the dispenser’s long life cycle
  • Every dispenser is individually tested and delivered with a certificate of performance
  • Uses:
    • For dispensing organic and inorganic liquids
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Dispensieren organischer und anorganischer Flüssigkeiten
    Vier Adapter