Learn More
Corning™ Bottle Top Dispensers (BTD) Outer Housing
Outer housing for BTD and dispensing reagents
Marke: Corning™ 6846
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein spezielles Luftspülsystem und ein geschlossenes System sorgen dafür, dass während des Dispensierens und der Nichtverwendung des Geräts kein Reagenz verloren geht
- Im Lieferumfang sind vier Adapter mit unterschiedlichen Durchmessern für den universellen Einsatz mit mehreren Flaschengrößen enthalten
- Das Teleskopsaugrohr kann problemlos an die Höhen verschiedener Flaschen angepasst werden
- Das Kalibrierwerkzeug mit dem integrierten Neukalibrierungsmechanismus ermöglicht eine einfache Kalibrierung im Labor, womit die höchste Reproduzierbarkeit während der langen Lebensdauer des Spenders gewährleistet wird
- Jeder Spender wird einzeln getestet und mit einem Leistungszertifikat ausgeliefert
- Zum Dispensieren organischer und anorganischer Flüssigkeiten
Spezifikation
2,5 mL | |
Dispensieren organischer und anorganischer Flüssigkeiten | |
Vier Adapter |