Learn More
Corning™ Bottle Top Dispensers (BTD) Cylinders
Dispenses reagent to avoid losing solution during normal transfer
102.26 CHF - 164.78 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensieren organischer und anorganischer Flüssigkeiten |
---|---|
Enthält | Vier Adapter |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16822100
|
Corning™
6853 |
2,5 mL |
102.26 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16832100
|
Corning™
6854 |
5 mL |
102.26 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16842100
|
Corning™
6855 |
10 mL |
110.23 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16852100
|
Corning™
6856 |
25 mL |
130.68 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16862100
|
Corning™
6857 |
50 mL |
136.37 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16872100
|
Corning™
6858 |
100 mL |
164.78 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Specialized airpurging and closed circuit system ensures no loss of reagent during dispensing, as well as when the device is not in use
- Comes with four adapters with different diameters for universal use with multiple bottle sizes
- Telescopic suction tube can be adjusted smoothly to different bottle heights
- Calibration tool allows easy in-lab calibration with built-in recalibration mechanism to ensure the highest reproducibility during the dispenser’s long life cycle
- Every dispenser is individually tested and delivered with a certificate of performance
- For dispensing organic and inorganic liquids
Spezifikation
Dispensieren organischer und anorganischer Flüssigkeiten | |
Vier Adapter |