Learn More
Corning™ Bottle Top Dispensers (BTD) Cylinders
Dispenses reagent to avoid losing solution during normal transfer
Marke:  Corning™ 6857
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16862100
  • 136.37 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ein spezielles Luftspülsystem und ein geschlossenes System sorgen dafür, dass während des Dispensierens und der Nichtverwendung des Geräts kein Reagenz verloren geht
  • Im Lieferumfang sind vier Adapter mit unterschiedlichen Durchmessern für den universellen Einsatz mit mehreren Flaschengrößen enthalten
  • Das Teleskopsaugrohr kann problemlos an die Höhen verschiedener Flaschen angepasst werden
  • Das Kalibrierwerkzeug mit dem integrierten Neukalibrierungsmechanismus ermöglicht eine einfache Kalibrierung im Labor, womit die höchste Reproduzierbarkeit während der langen Lebensdauer des Spenders gewährleistet wird
  • Jeder Spender wird einzeln getestet und mit einem Leistungszertifikat ausgeliefert
  • Nutzt folgende Techniken:
    • Zum Dispensieren organischer und anorganischer Flüssigkeiten
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    50 mL
    Dispensieren organischer und anorganischer Flüssigkeiten
    Vier Adapter