Learn More
Sampling Systems™ Bottle Holder,
Securely holds bottles up to 88 mm in diameter on the TeleScoop. The angle can be set prior to taking the liquid samples.
51.90 CHF - 55.40 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Dipper |
---|---|
Material | HDPE |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Skala | No |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17992042
|
Sampling Systems™
5065D-502 |
500 mL |
51.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17962042
|
Sampling Systems™
5065D-1002 |
1 L |
55.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
- A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
- Attachments are interchangeable and simply click into position
Spezifikation
Dipper | |
Nicht autoklavierbar | |
No |
HDPE | |
Reusable | |
Unsteril |