Learn More
Fisherbrand™ Vorgereinigte Boston-Rundflaschen, klar Artikelnummer.: 13164634
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Vorgereinigte Boston-Rundflaschen, klar
Artikelnummer. 13164634 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
250 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Artikelnummer. 13164634
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien und Proben. Fisherbrand™ Vorgereinigte klare Boston-Rundflaschen sind aus transparentem Natronglas gefertigt.
  • Enghalsflasche
  • Vorreinigung von sichtbaren Partikeln mit deionisiertem Wasser
  • Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8.45 oz.
Reinigung USP-hochreines Wasser
Farbe Durchsichtig
Material Kalknatronglas
Länge (metrisch) 76 mm
Menge 12/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PTFE
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Fisherbrand™ Vorgereinigte Boston-Rundflaschen, klar >