Learn More
Fisherbrand™ STAND BOSSHEAD FOR STA-674-030J
Geeignet für vertikale Stäbe mit einem Durchmesser von 18 mm und horizontale Stützstangen mit einem Durchmesser von 13 mm.
Marke:  Fisherbrand™ 2009
Artikelnummer. 12946826
  • 46.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus eloxiertem Aluminium, mit Inbusschrauben aus Edelstahl
  • Lieferung mit Inbusschlüssel und Adaptern zur Anpassung der Bohrung 18 mm auf Stäbe 13 mm und der Bohrung 13 mm auf Stäbe 9.5 mm
  • Blaue Oberfläche
Spezifikation
Spezifikation
Eloxiertes Aluminium, Edelstahl
Inbusschlüssel, Adapter
18 mm lange vertikale Stäbe, 13 mm lange horizontale Stützstäbe
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ STAND BOSSHEAD FOR STA-674-030J > Stativmuffe