Learn More
Fisherbrand™ Trichter aus Borosilikatglas
Standardtrichter aus Borosilikatglas Fisherbrand™ Trichter aus Borosilikatglas eignen sich optimal als Flüssigkeitstrichter für verschiedene Laboranwendungen.
Marke: Fisherbrand™ FB56640
Beschreibung
Glatter Glastrichter aus Borosilikatglas.Spezifikation
55 mm | |
8 mm | |
Borosilikatglas | |
60 mm |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Trichter aus Borosilikatglas > Ø oben: 55 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur