Learn More
Fisherbrand™ Wägetrichter aus Borosilikatglas
Das Pulver wird durch den röhrenartigen Stiel eingefüllt. Fisherbrand™ Wägetrichter aus Borosilikatglas eignen sich optimal zum Abwiegen kleiner Pulvermengen.
Marke:  Fisherbrand™ FB51972
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11592902
  • 11.75 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal zum Abwiegen kleiner Pulvermengen. Pulver kann über den Rohrschaft eingeführt werden.
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
100 mm
Wägetrichter
Borosilikatglas
Ideal zum Abwiegen kleiner Pulvermengen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Wägetrichter aus Borosilikatglas > Länge: 100 mm