Learn More
Karl Hecht™ Wägetrichter aus Borosilikatglas
Für den einfachen Transfer von Flüssigkeiten und Pulvern im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ Glaswägeschiffchen bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas 3.3.
Marke:  Karl Hecht™ 44248003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10268291
  • 15.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
  • In verschiedenen Längen erhältlich
  • Klarglas
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
3 ml
Borosilikatglas
70 mm
Wägetrichter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Wägetrichter aus Borosilikatglas > Kapazität: 3 ml