Learn More
Kimble™ Fläschchen aus Borosilikatglas
Eine hervorragende Fläschchenoption für das Labor mit offenen, nicht befestigten Steckverschlüssen aus Kunststoff.
Marke:  Kimble™ 60965D-3
50.52 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11863183
  • 78.90 CHF / 144 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfarbige Deckel
  • Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
  • In einer 144-Packung im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
A
19 mm
11 ml
Kunststoff
65 mm
Transparent
Borosilikatglas
144
Tite Dichtung
144/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimble™ Fläschchen aus Borosilikatglas > Kapazität: 11 ml