Learn More
Cole-Parmer™ Temperierungsbecher aus Borosilikatglas Artikelnummer.: 15315841
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Cole-Parmer™ Temperierungsbecher aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 15315841 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
2 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
Artikelnummer. 15315841
Marke: Cole-Parmer™ 0377330
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Halten Sie mit diesem Glasbecher konstante Probentemperaturen aufrecht
  • Temperierungsbecher aus Glas
  • Gefäße aus Borosilikatglas mit Flüssigmantel verfügen über doppelwandige Gehäuse für zirkulierende kalte oder warme Temperierflüssigkeit
  • Schlauchverbinder messen 1.5 x 0.5 in. (L x AD)
  • Schließen Sie einen Zirkulator mit konstanter Temperatur an, um die Probentemperatur aufrechtzuerhalten
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 64 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5.1 in.
Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) 4.25 in.
Außendurchmesser (metrisch) 13 cm
Oberer Durchmesser (metrisch) 112 mm
Kapazität (metrisch) 2 l
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) 12.7 Innendurchmesser: Schläuche
Graduierungsbereich 100 ml-Intervalle
Höhe (angloamerikanisch) 8,5 in.
Höhe (metrisch) 21.6 cm
Markertyp Weiße Beschriftung
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 572 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 300 °C
Typ Temperierungsbecher aus Glas
Breite (angloamerikanisch) 7.91 Zoll
Breite (metrisch) 20.1 cm
Graduated Ja
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Temperierungsbecher aus Borosilikatglas >