Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Spritze aus Borosilikatglas für HP
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
58.25 CHF - 232.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 86,2 mm |
---|---|
Product Type | GC-Einlass-Liner |
Menge | 5/Packung |
Innendurchmesser (metrisch) | 2 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12944041
|
Trajan Scientific and Medical™
09210101 |
5/Packung |
58.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12934041
|
Trajan Scientific and Medical™
092101 |
5/Packung |
232.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit PerkinElmer-Geräten
Spezifikation
86,2 mm | |
5/Packung | |
4 mm |
GC-Einlass-Liner | |
2 mm |