Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen, Skala
Zur Verwendung in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung von Komponenten. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter nach Squibb aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen und Skala bestehen aus langlebigem DURAN™ Glas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04012049
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11892642
  • 91.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Skala für ungefähres Volumen/ml
  • Mit Schraubgewindehalterung
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Borosilikatglas
2 Packung
Polyethylen
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen, Skala > Kapazität: 250 ml