Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Stopfen aus PTFE, Skala
Die Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb-Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen und Skala eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen verwendet, um die Bestandteile von eine Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte zu trennen.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04016158
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11812662
  • 134.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Mit PTFE-Stopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Borosilikatglas
2 Packung
Polyethylen
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Stopfen aus PTFE, Skala > Kapazität: 500 ml