Learn More
Fisherbrand™ Trichter aus Kalk-Natron-Glas mit kurzem Stiel
Aus Kalk-Natron-Glas. Fisherbrand™ Pulvertrichter mit kurzem Schaft aus Kalk-Natron-Glas neigen weniger zu Verstopfung beim Einfüllen von dickeren Substanzen.
Marke:  Fisherbrand™ 00793105
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10730295
  • 68.08 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas.
  • Kurzstieltrichter
  • Weniger Verklumpen bei dickeren Substanzen im Trichter
Spezifikation
Spezifikation
50 mm
Kalknatronglas
Ideal für Filteranwendungen im Labor
8 mm
90 mm
50 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Trichter aus Kalk-Natron-Glas mit kurzem Stiel > Oben: 50 mm Durchmesser; Länge des Stiels: 50mm